Tisk…
4-Acetamidobenzaldehyde ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
B20430.06 B20430.14 B20430.22
B20430.06EA 1500 CZK
B20430.06 B20430.14 B20430.22
4-Acetamidobenzaldehyde ≥98%
4-Acetamidobenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 122-85-0 Molecular Formula: C9H9NO2 Formula Weight: 163.18 Melting Point: 154-157° MDL No.: MFCD00003380
Vzorec: C₉H₉NO₂
Bod tání: 154…157 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003380
CAS číslo: 122-85-0
EINECS: 204-579-2