Tisk…
Ethyl-2-chloronicotinate ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl 2-chloropyridine-3-carboxylate, Ethyl 2-Chloro-3-pyridinecarboxylate, Ethyl 2-chloronicotinate
B20359.09 B20359.18
B20359.09EA 1910 CZK
B20359.09 B20359.18
Ethyl-2-chloronicotinate ≥98%
Ethyl 2-chloronicotinate
Purity: 98% CAS No.: 1452-94-4 Molecular Formula: C8H8ClNO2 Formula Weight: 185.61 MDL No.: MFCD00674129
Vzorec: C₈H₈ClNO₂
MW: 185,61 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00674129
CAS číslo: 1452-94-4