Tisk…
Sodium-2,4-dinitrobenzenesulphonate ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A18493.06 A18493.14
A18493.06EA 735 CZK
A18493.06 A18493.14
Sodium-2,4-dinitrobenzenesulphonate ≥97%
Sodium-2,4-dinitrobenzenesulphonate
Purity: 97% CAS No.: 885-62-1 Molecular Formula: C6H3N2NaO7S Formula Weight: 270.15 Beilstein Reference: 6676807 MDL No.: MFCD00007471
Vzorec: C₆H₃N₂NaO₇S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007471
CAS číslo: 885-62-1
EINECS: 212-943-7