Tisk…
Diphenyliodonium hexafluorophosphate ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A17934.09 A17934.18 A17934.30
A17934.09EA 2720 CZK
A17934.09 A17934.18 A17934.30
Diphenyliodonium hexafluorophosphate ≥98%
Diphenyliodonium hexafluorophosphate
Purity: 98% CAS No.: 58109-40-3 Molecular Formula: C12H10F6IP Formula Weight: 426.08 Melting Point: 139-144° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00061398
Vzorec: C₁₂H₁₀F₆IP
Bod tání: 139…144 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061398
CAS číslo: 58109-40-3
EINECS: 261-134-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III