(±)-Ethyl mandelate ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Ethyl 2-hydroxy-2-phenylacetate
A17412.14
A17412.22
A17412.14EA
1370
CZK
A17412.14
A17412.22
(±)-Ethyl mandelate ≥97%
(±)-Ethyl mandelate
Purity: 97%
CAS No.: 774-40-3
Molecular Formula: C10H12O3
Formula Weight: 180.20
Flash Point:
Vzorec:
C₁₀H₁₂O₃ MW: 180,2 g/mol Bod varu: 253…255 °C Hustota: 1,115 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004494 CAS číslo: 774-40-3 EINECS: 212-263-0 |