Tisk…
5,5-Diphenylhydantoin ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
A17013.14 A17013.22 A17013.36
A17013.14EA 797 CZK
A17013.14 A17013.22 A17013.36
5,5-Diphenylhydantoin ≥99%
5,5-Diphenylhydantoin
Purity: 99% CAS No.: 57-41-0 Molecular Formula: C15H12N2O2 Formula Weight: 252.27 Melting Point: 293-298° Beilstein Reference: 384532 Merck Reference: 14,7322 MDL No.: MFCD00005264
Vzorec: C₁₅H₁₂N₂O₂
MW: 252,27 g/mol
Bod tání: 293…298 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005264
CAS číslo: 57-41-0
EINECS: 200-328-6
Merck Index: 14,7322