Tisk…
1,1'-Ferrocenedicarboxylic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 1,1'-Dicarboxyferrocene
A16691.03 A16691.06 A16691.14
A16691.03EA 2800 CZK
A16691.03 A16691.06 A16691.14
1,1'-Ferrocenedicarboxylic acid ≥98%
1,1'-Ferrocenedicarboxylic acid
Purity: 98% CAS No.: 1293-87-4 Molecular Formula: C12H10FeO4 Formula Weight: 274.06 Odour: Odourless Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00001423
Vzorec: C₁₂H₁₀FeO₄
MW: 274,06 g/mol
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001423
CAS číslo: 1293-87-4
EINECS: 215-068-9