Tisk…
1,3-Dibromo-5,5-dimethylhydantoin ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1,3-Dibromo-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dione
A15510.0E A15510.22 A15510.36 AB115290.0100
A15510.0EEA 9300 CZK
A15510.0E A15510.22 A15510.36 ABCRAB115290.0100
1,3-Dibromo-5,5-dimethylhydantoin ≥98%
1,3-Dibromo-5,5-dimethylhydantoin
Purity: 98% CAS No.: 77-48-5 Molecular Formula: C5H6Br2N2O2 Formula Weight: 285.93 Flash Point: 155°(311°F) Melting Point: ca 198° dec. Beilstein Reference: 146024 UN No.: 3085 MDL No.: MFCD00003189
Vzorec: C₅H₆Br₂N₂O₂
Bod vzplanutí: 155 °C (311 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003189
CAS číslo: 77-48-5
EINECS: 201-030-9
ADR: 5.1,II