Tisk…
(4-Hydroxyphenyl)acetamide ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Hydroxyphenylacetamide
A15266.09 A15266.18
A15266.09EA 968 CZK
A15266.09 A15266.18
(4-Hydroxyphenyl)acetamide ≥99%
(4-Hydroxyphenyl)acetamide
Purity: 99% CAS No.: 17194-82-0 Molecular Formula: C8H9NO2 Formula Weight: 151.17 Melting Point: 173-175° Beilstein Reference: 2085984
Vzorec: C₈H₉NO₂
MW: 151,16 g/mol
Bod tání: 173…175 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017145
CAS číslo: 17194-82-0
EINECS: 241-235-0