3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
A14841.03
A14841.09
A14841.14
A14841.03EA
824
CZK
A14841.03
A14841.09
A14841.14
3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole ≥98%
3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole
Purity: 98%
CAS No.: 1128-54-7
Molecular Formula: C10H10N2
Formula Weight: 158.20
Flash Point:
Vzorec:
C₁₀H₁₀N₂ MW: 158,2 g/mol Bod tání: 35…38 °C Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003123 CAS číslo: 1128-54-7 EINECS: 214-438-7 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...