4H-3,1-Benzoxazin-2(1H),4-dion ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1H-Benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione
A14603.0E
A14603.22
A14603.36
A14603.0EEA
9510
CZK
A14603.0E
A14603.22
A14603.36
4H-3,1-Benzoxazin-2(1H),4-dion ≥97%
4H-3,1-Benzoxazin-2(1H),4-dion
Purity: 97%
CAS No.: 118-48-9
Molecular Formula: C8H5NO3
Formula Weight: 163.13
Flash Point: 308°(586°F)
Melting Point: ca 237° dec.
Beilstein Reference: 136786
MDL No.: MFCD00006700
Vzorec:
C₈H₅NO₃ Hustota: 1,520 Bod vzplanutí: 308 °C (586 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006700 CAS číslo: 118-48-9 EINECS: 204-255-0 |