2-Hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzaldehyde ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A14360.03
A14360.06
A14360.14
A14360.03EA
1060
CZK
A14360.03
A14360.06
A14360.14
2-Hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzaldehyde ≥98%
2-Hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 17028-61-4
Molecular Formula: C8H7NO5
Formula Weight: 197.15
Melting Point: 138-142°
Beilstein Reference: 613271
Vzorec:
C₈H₇NO₅ Bod tání: 138…142 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00017033 CAS číslo: 17028-61-4 |