Ethyl picolinate ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A13973.14
A13973.18
A13973.22
A13973.30
A13973.14EA
2140
CZK
A13973.14
A13973.18
A13973.22
A13973.30
Ethyl picolinate ≥99%
Ethyl picolinate
Purity: 99%
CAS No.: 2524-52-9
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.17
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.5105
Odour: Characteristic
Melting Point: 1-3°
Boiling Point: 239-241°
Beilstein Reference: 122485
MDL No.: MFCD00006292
Vzorec:
C₈H₉NO₂ Bod varu: 239…241 °C Bod tání: 1…3 °C Hustota: 1,120 Bod vzplanutí: 107 °C (224 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006292 CAS číslo: 2524-52-9 EINECS: 219-758-0 |