Tisk…
3-Sulpholene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A13887.0B A13887.0I A13887.22 A13887.36
A13887.0BEA 3880 CZK
A13887.0B A13887.0I A13887.22 A13887.36
3-Sulpholene ≥98%
3-Sulpholene
Purity: 98% CAS No.: 77-79-2 Molecular Formula: C4H6O2S Formula Weight: 118.15 Flash Point: 112°(233°F) Melting Point: 63-67° Beilstein Reference: 107004 Merck Reference: 14,8956 MDL No.: MFCD00005481
Vzorec: C₄H₆O₂S
Bod tání: 63…67 °C
Hustota: 1,314
Bod vzplanutí: 112 °C (233 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005481
CAS číslo: 77-79-2
EINECS: 201-059-7
Merck Index: 14,8956