1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2,3,4,6,7,8,9,10-Octahydropyrimido[1,2-a]azepine, DBU
A12449.14
A12449.22
A12449.36
A12449.14EA
1450
CZK
A12449.14
A12449.22
A12449.36
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene ≥99%
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene
Purity: 99%
CAS No.: 6674-22-2
Molecular Formula: C9H16N2
Formula Weight: 152.24
Flash Point: 116°(240°F)
Refractive Index: 1.5220
Odour: Amine-like
pH: 12.8
Melting Point: -70°
Boiling Point: 261°
Beilstein Reference: 508906
UN No.: 3267
MDL No.: MFCD00006930
Vzorec:
C₉H₁₆N₂ Bod varu: 261 °C Bod tání: –70 °C Hustota: 1,020 Bod vzplanutí: 116 °C (240 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006930 CAS číslo: 6674-22-2 EINECS: 229-713-7 UN: 3267 ADR: 8,II |