1,1'-Dimethylferrocene ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
A12175.03
A12175.06
A12175.14
A12175.03EA
872
CZK
A12175.03
A12175.06
A12175.14
1,1'-Dimethylferrocene ≥97%
1,1'-Dimethylferrocene
Purity: 97%
CAS No.: 1291-47-0
Molecular Formula: C12H14Fe
Formula Weight: 214.09
Flash Point: 108°(226°F)
Melting Point: 36-41°
MDL No.: MFCD00001425
Vzorec:
C₁₂H₁₄Fe Bod tání: 36…41 °C Bod vzplanutí: 108 °C (226 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001425 CAS číslo: 1291-47-0 EINECS: 215-067-3 |