N-Methylformanilide ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A11829.0C
A11829.0E
A11829.30
A11829.36
A11829.0CEA
35140
CZK
A11829.0C
A11829.0E
A11829.30
A11829.36
N-Methylformanilide ≥99%
N-Methylformanilide
Purity: 99%
CAS No.: 93-61-8
Molecular Formula: C8H9NO
Formula Weight: 135.17
Flash Point: 126°(258°F)
Refractive Index: 1.5610
Melting Point: 9-13°
Boiling Point: 242-244°
Beilstein Reference: 636496
MDL No.: MFCD00003283
Vzorec:
C₈H₉NO Bod varu: 242…244 °C Bod tání: 9…13 °C Hustota: 1,095 Bod vzplanutí: 126 °C (258 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003283 CAS číslo: 93-61-8 EINECS: 202-262-3 |