3-Methyl-1-phenyl-2-phospholene-1-oxide ≥94%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Methyl-1-phenyl-2,3-dihydro-1H-phosphole 1-oxide
A11792.06
A11792.14
A11792.22
AB118007.0025
A11792.06EA
2610
CZK
A11792.06
A11792.14
A11792.22
ABCRAB118007.0025
3-Methyl-1-phenyl-2-phospholene-1-oxide ≥94%
3-Methyl-1-phenyl-2-phospholene-1-oxide
Purity: 94%
CAS No.: 707-61-9
Molecular Formula: C11H13OP
Formula Weight: 192.19
Odour: Unpleasant
Melting Point: 60-65°
Boiling Point: 173-174°/0.7mm
Beilstein Reference: 609223
MDL No.: MFCD00014518
Vzorec:
C₁₁H₁₃OP MW: 192,2 g/mol Bod varu: 173…174 °C (0,7 mmHg) Bod tání: 60…65 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00014518 CAS číslo: 707-61-9 EINECS: 211-901-5 |