Tisk…
(±)-3,3-Dimethyl-2-butylamine 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1,2,2-Trimethylpropylamine, 3,3-Dimethylbutan-2-amine
A11530.03 A11530.06 A11530.14
A11530.03EA 1510 CZK
A11530.03 A11530.06 A11530.14
(±)-3,3-Dimethyl-2-butylamine 98%
(±)-3,3-Dimethyl-2-butylamine
Purity: 98% CAS No.: 3850-30-4 Molecular Formula: C6H15N Formula Weight: 101.19 UN No.: 2733 MDL No.: MFCD00008078
Vzorec: C₆H₁₅N
MW: 101,19 g/mol
Hustota: 0,755
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008078
CAS číslo: 3850-30-4
EINECS: 223-353-4
ADR: 3,II