4'-Ethoxyacetanilide ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A11200.36
A11200.22
A11200.36EA
2610
CZK
A11200.36
A11200.22
4'-Ethoxyacetanilide ≥97%
4'-Ethoxyacetanilide
Purity: 97%
CAS No.: 62-44-2
Molecular Formula: C10H13NO2
Formula Weight: 179.22
Melting Point: 134-136°
Beilstein Reference: 1869238
Merck Reference: 14,7204
MDL No.: MFCD00009094
Vzorec:
C₁₀H₁₃NO₂ Bod tání: 134…136 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009094 CAS číslo: 62-44-2 EINECS: 200-533-0 Merck Index: 14,7204 |