Methyl-6-chloronicotinate ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A10396.06
A10396.14
A10396.06EA
1660
CZK
A10396.06
A10396.14
Methyl-6-chloronicotinate ≥98%
Methyl-6-chloronicotinate
Purity: 98%
CAS No.: 73781-91-6
Molecular Formula: C7H6ClNO2
Formula Weight: 171.58
Melting Point: 83-88°
Beilstein Reference: 128648
Vzorec:
C₇H₆ClNO₂ Bod tání: 83…88 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00023420 CAS číslo: 73781-91-6 |