Tisk…
Natrium-3-nitrobenzen-1-sulfonát, (max. 2% H₂O) 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Sodium 3-nitrobenzenesulphonate, 3-Nitrobenzenesulphonic acid, sodium salt
A10244.0E A10244.22 A10244.36
A10244.0EEA 8270 CZK
A10244.0E A10244.22 A10244.36
Natrium-3-nitrobenzen-1-sulfonát, (max. 2% H₂O) 98%
Natrium-3-nitrobenzen-1-sulfonát
Purity: 98% CAS No.: 127-68-4 Molecular Formula: C6H4NNaO5S.xH2O Formula Weight: 225.16(anhy) Melting Point: 350° MDL No.: MFCD00007490
Vzorec: C₆H₄NNaO₅S
MW: 225.16
Bod tání: 350 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007490
CAS číslo: 127-68-4
EINECS: 204-857-3