Isobutyl-methakrylát ≥99.5% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Methacrylic acid Isobutyl ester
Stabilization:
Stabilised with hydroquinone monomethyl ether (4-methoxyphenol, MEHQ)
41948.AK
41948.K2
41948.K7
41948.AKEA
1110
CZK
41948.AK
41948.K2
41948.K7
Isobutyl-methakrylát ≥99.5% stabilizovaný
Isobutyl-methakrylát
Stabilized with 10 ppm 4-methoxyphenol
Purity: 99.5+%
CAS No.: 97-86-9
Molecular Formula: H2C=C(CH3)CO2CH2CH(CH3)2
Formula Weight: 142.20
Flash Point: 46°(115°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.889
Boiling Point: 155°
Beilstein Reference: 1747595
UN No.: 2283
MDL No.: MFCD00008931
Vzorec:
C₈H₁₄O₂ MW: 142,2 g/mol Bod varu: 155 °C Hustota: 0,889 Bod vzplanutí: 46 °C (115 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008931 CAS číslo: 97-86-9 EINECS: 202-613-0 UN: 2283 ADR: 3,III |