Tetraethylene glycol dimethyl ether ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 98+%
CAS No.: 143-24-8
Molecular Formula: CH3(OCH2CH2)4OCH3
Formula Weight: 222.28
Flash Point: 140°(284°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.01
Refractive Index: 1.4330
Melting Point: -30°
Boiling Point: 275-276°
Merck Reference: 14,9208
MDL No.: MFCD00008505
Vzorec:
C₁₀H₂₂O₅ Bod varu: 275…276 °C Bod tání: –30 °C Hustota: 1,01 Bod vzplanutí: 140 °C (284 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008505 CAS číslo: 143-24-8 EINECS: 205-594-7 Merck Index: 14,9208 |