Tisk…
Tetraethylene glycol monomethyl ether 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: mPEG4-OH
420350050 420350250
ACRO420350050EA 2960 CZK
ACRO420350050 ACRO420350250
Tetraethylene glycol monomethyl ether 98%
Tetraethylene glycol monomethyl ether
Vzorec: C₉H₂₀O₅
MW: 208.25
Bod varu: 158…160 °C (5 mmHg)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041756
CAS číslo: 23783-42-8
EINECS: 245-883-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4460 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %