Tisk…
Isobutyl-methakrylát 99% stabilised
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Methacrylic acid Isobutyl ester
412680010 412680025
ACRO412680010EA 2220 CZK
ACRO412680010 ACRO412680025
Isobutyl-methakrylát 99% stabilised
Isobutyl-methakrylát
Vzorec: C₈H₁₄O₂
MW: 142.2
Bod tání: –37 °C
Bod vzplanutí: 46 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008931
CAS číslo: 97-86-9
EINECS: 202-613-0
UN: 2283
ADR: 3 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥98.5 %
Stabilizer 15 to 20 ppm MEHQ
Acidity ≤0.005 % (as methacrylic acid)