Tisk…
4-Hydrazinobenzoic acid 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Hydrazinylbenzoic acid
411790250 411791000 411790050
ACRO411790250EA 3070 CZK
ACRO411790250 ACRO411791000 ACRO411790050
4-Hydrazinobenzoic acid 98%
4-Hydrazinobenzoic acid
Vzorec: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,15 g/mol
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007581
CAS číslo: 619-67-0
EINECS: 210-609-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light yellow to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %
Assay ≥97.5 %