Tisk…
N,N-Dimethylsulfamoylchlorid 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Dimethylsulphamoyl chloride
408590250 408591000 408595000
ACRO408590250EA 2650 CZK
ACRO408590250 ACRO408591000 ACRO408595000
N,N-Dimethylsulfamoylchlorid 99%
N,N-Dimethylsulfamoylchlorid
Vzorec: C₂H₆ClNO₂S
MW: 143,59 g/mol
Bod varu: 114 °C (75 mmHg)
Bod tání: –13 °C
Hustota: 1,337 g/cm³
Bod vzplanutí: 94 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007425
CAS číslo: 13360-57-1
EINECS: 236-412-4
UN: 2927
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear to hazy colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %