N,N-Dimethylallylamine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
N-Allyldimethylamine, 1-Dimethylamino-2-propene
407980250
407980050
ACRO407980250EA
5920
CZK
ACRO407980250
ACRO407980050
N,N-Dimethylallylamine 98%
N,N-Dimethylallylamine
Vzorec:
C₅H₁₁N MW: 85.15 Bod vzplanutí: 8 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00038234 CAS číslo: 2155-94-4 EINECS: 218-458-7 UN: 2733 ADR: 3 II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4000 to 1.4020 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |