Tisk…
Diethyl chlorophosphate 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
407241000 407240250 407245000
ACRO407241000EA 3570 CZK
ACRO407241000 ACRO407240250 ACRO407245000
Diethyl chlorophosphate 95%
Diethyl chlorophosphate
Vzorec: C₄H₁₀ClO₃P
Bod varu: 81 °C (6 mmHg)
Hustota: 1,19 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009075
CAS číslo: 814-49-3
EINECS: 212-396-4
UN: 2927
ADR: 6.1,I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4160 to 1.4180 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %