Tisk…

(tert-Butyldimethylsilyl)acetylene 97%

Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí

381300010 381300050
ACRO381300010EA 2450 CZK
ACRO381300010 ACRO381300050
(tert-Butyldimethylsilyl)acetylene 97%
(tert-Butyldimethylsilyl)acetylene
Vzorec: C₈H₁₆Si
MW: 140,3 g/mol
Bod vzplanutí: 6 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00191877
CAS číslo: 86318-61-8
UN: 1993
ADR: 3,II

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR