Tisk…
2,5-Dichloro-3-nitropyridine 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
379520010
ACRO379520010EA 938 CZK
ACRO379520010
2,5-Dichloro-3-nitropyridine 97%
2,5-Dichloro-3-nitropyridine
Vzorec: C₅H₂Cl₂N₂O₂
Bod tání: 39…45 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06658963
CAS číslo: 21427-62-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Green-beige to orange Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 39 to 45 °C
GC ≥96.0 %