Tisk…
4-Nitrobenzyl chloroformate 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Nitrobenzyl carbonochloridate
376040050 376040250
ACRO376040050EA 1840 CZK
ACRO376040050 ACRO376040250
4-Nitrobenzyl chloroformate 95%
4-Nitrobenzyl chloroformate
Vzorec: C₈H₆ClNO₄
MW: 215.59
Bod tání: 32 °C
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00007375
CAS číslo: 4457-32-3
EINECS: 224-708-6
UN: 2923
ADR: 8 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to yellow to beige Solid and/or chunks or liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Melting point 30 to 36 °C
Titration Argentometric ≥94 % (ex Cl)