Tisk…
(±)-β-Aminophenethyl alcohol 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: DL-2-Phenylglycinol, 2-Amino-2-phenylethanol, DL-Phenylglycinol
374280010 374280050
ACRO374280010EA 1080 CZK
ACRO374280010 ACRO374280050
(±)-β-Aminophenethyl alcohol 98%
(±)-β-Aminophenethyl alcohol
Vzorec: C₈H₁₁NO
MW: 137.18
Bod varu: 261 °C (760 mmHg)
Bod tání: 53…58 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00130145
CAS číslo: 7568-92-5
UN: 3263
ADR: 8 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %