Tisk…
Aminoguanidine hydrochloride 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
368910250 368911000
ACRO368910250EA 2070 CZK
ACRO368910250 ACRO368911000
Aminoguanidine hydrochloride 98%
Aminoguanidine hydrochloride
Vzorec: CH₇ClN₄
Bod tání: >160 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039074
CAS číslo: 1937-19-5
EINECS: 217-707-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥160 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %