Tisk…
(Triisopropylsilyl)acetylene 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
368740050 368740250
ACRO368740050EA 3830 CZK
ACRO368740050 ACRO368740250
(Triisopropylsilyl)acetylene 97%
(Triisopropylsilyl)acetylene
Vzorec: C₁₁H₂₂Si
Bod varu: 50…52 °C (6 mmHg)
Bod vzplanutí: 56 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075452
CAS číslo: 89343-06-6
UN: 1993
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4515 to 1.4535 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %