Tisk…
2-Bromoethyl ethyl ether 90%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
367400250 367401000
ACRO367400250EA 2350 CZK
ACRO367400250 ACRO367401000
2-Bromoethyl ethyl ether 90%
2-Bromoethyl ethyl ether
Vzorec: C₄H₉BrO
MW: 153.02
Bod varu: 125…127 °C
Hustota: 1.357 g/cm³
Bod vzplanutí: 21 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00000237
CAS číslo: 592-55-2
EINECS: 209-763-6
UN: 2340
ADR: 3 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4435 to 1.4515 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %