Tisk…
Methyl-6-aminonicotinate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 6-aminonicotinate, 6-Aminonicotinic acid methyl ester
366810050 366810250
ACRO366810050EA 4490 CZK
ACRO366810050 ACRO366810250
Methyl-6-aminonicotinate 97%
Methyl-6-aminonicotinate
Vzorec: C₇H₈N₂O₂
Bod tání: 159…160 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00797844
CAS číslo: 36052-24-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to light beige to pink Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 155 to 160 °C
HPLC ≥96.0 %