Tisk…
Pentaethylene glycol 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
350730050 350730250
ACRO350730050EA 4560 CZK
ACRO350730050 ACRO350730250
Pentaethylene glycol 98%
Pentaethylene glycol
Vzorec: C₁₀H₂₂O₆
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002878
CAS číslo: 4792-15-8
EINECS: 225-341-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4610 to 1.4630 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %