Tisk…
N,N-Dimethylglycine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-(Dimethylamino)acetic acid, (Dimethylamino)acetic acid
345200050 345200250
ACRO345200050EA 2980 CZK
ACRO345200050 ACRO345200250
N,N-Dimethylglycine 97%
N,N-Dimethylglycine
Vzorec: C₄H₉NO₂
MW: 103.12
Bod tání: 175…181 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004283
CAS číslo: 1118-68-9
EINECS: 214-267-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 175 to 181 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %