(R)-(+)-Hydroxypyrrolidine 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(R)-Pyrrolidin-3-ol, (R)-(+)-3-Pyrrolidinol, (R)-(+)-3-Hydroxypyrrolidine
344570010
344570050
ACRO344570010EA
1890
CZK
ACRO344570010
ACRO344570050
(R)-(+)-Hydroxypyrrolidine 98%
(R)-(+)-Hydroxypyrrolidine
Vzorec:
C₄H₉NO MW: 87,12 g/mol Bod varu: 108…110 °C (8 mmHg) Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD00145220 CAS číslo: 2799-21-5 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear yellow to orange-brown Viscous liquid (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4870 to 1.4910 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Specific optical rotation | +4.5° to +7.5° (20°C, 589 nm) (c=3.5, CH3OH) |