Tisk…
(S)-(-)-Hydroxypyrrolidine 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
339430010 339430050
ACRO339430010EA 2520 CZK
ACRO339430010 ACRO339430050
(S)-(-)-Hydroxypyrrolidine 98+%
(S)-(-)-Hydroxypyrrolidine
Vzorec: C₄H₉NO
Bod varu: 108…110 °C (8 mmHg)
Hustota: 1,048 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00192426
CAS číslo: 100243-39-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to white to yellow Clear liquid or low melting solid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4870 to 1.4910 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Specific optical rotation -5° to -8° (20°C, 589 nm) (c=3.5, CH3OH)