Tisk…

Dichlorodiethylsilane 97%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

338100050 338100250
ACRO338100050EA 1370 CZK
ACRO338100050 ACRO338100250
Dichlorodiethylsilane 97%
Dichlorodiethylsilane
Vzorec: C₄H₁₀Cl₂Si
MW: 157.11
Bod tání: –96 °C
Bod vzplanutí: 28 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000493
CAS číslo: 1719-53-5
EINECS: 217-005-0
UN: 1767
ADR: 8 II

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4290 to 1.4320 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR