Tisk…
1-(1-Cyclohexen-1-yl)pyrrolidine 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
334830250 334831000
ACRO334830250EA 2090 CZK
ACRO334830250 ACRO334831000
1-(1-Cyclohexen-1-yl)pyrrolidine 95%
1-(1-Cyclohexen-1-yl)pyrrolidine
Vzorec: C₁₀H₁₇N
Bod varu: 114…115 °C (15 mmHg)
Bod vzplanutí: 66 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00003163
CAS číslo: 1125-99-1
EINECS: 214-414-6
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5200 to 1.5240 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %