Tisk…
Diethyl-3-oxoglutarate 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Diethyl 1,3-acetonedicarboxylate, Diethyl acetone-1,3-dicarboxylate
325630500 325632500
ACRO325630500EA 2210 CZK
ACRO325630500 ACRO325632500
Diethyl-3-oxoglutarate 95%
Diethyl-3-oxoglutarate
Vzorec: C₉H₁₄O₅
MW: 202.21
Bod vzplanutí: 86 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00009200
CAS číslo: 105-50-0
EINECS: 203-302-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4380 to 1.4420 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %