Tisk…
N,N'-Dimethyl-1,3-propanediamine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
314830050 314830250
ACRO314830050EA 3220 CZK
ACRO314830050 ACRO314830250
N,N'-Dimethyl-1,3-propanediamine 97%
N,N'-Dimethyl-1,3-propanediamine
Vzorec: C₅H₁₄N₂
Bod varu: 145 °C
Hustota: 0,81 g/cm³
Bod vzplanutí: 20 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008292
CAS číslo: 111-33-1
EINECS: 203-859-1
UN: 2733
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4370 to 1.4410 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %