Tisk…
N-Methylpropylamine 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: N-Methyl-1-propylamine
314690050 314690250
ACRO314690050EA 2480 CZK
ACRO314690050 ACRO314690250
N-Methylpropylamine 96%
N-Methylpropylamine
Vzorec: C₄H₁₁N
MW: 73,14 g/mol
Bod varu: 61…63 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,71 g/cm³
Bod vzplanutí: <–34 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009361
CAS číslo: 627-35-0
UN: 2733
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3890 to 1.3940 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %