Tisk…
Dichloro(methyl)phosphine 90% tech.
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Methyldichlorophosphine
310240100 310240500
ACRO310240100EA 10230 CZK
ACRO310240100 ACRO310240500
Dichloro(methyl)phosphine 90% tech.
Dichloro(methyl)phosphine
Vzorec: CH₃Cl₂P
MW: 116,91 g/mol
Bod varu: 81…82 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,3 g/cm³
Bod vzplanutí: 48 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013616
CAS číslo: 676-83-5
EINECS: 211-631-8
UN: 2845
ADR: 4.2,I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4945 to 1.4985 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %