Tisk…
cis-2,3-Epoxybutane 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
307870050 307870010
ACRO307870050EA 4530 CZK
ACRO307870050 ACRO307870010
cis-2,3-Epoxybutane 97%
cis-2,3-Epoxybutane
Vzorec: C₄H₈O
Bod varu: 60…61 °C
Bod tání: 84…83 °C
Hustota: 0,826 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005128
CAS číslo: 1758-33-4
UN: 3271
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3820 to 1.3840 (20°C, 589 nm)
Water ≤2.5 %
GC ≥96.0 % (corrected for H2O)