(S)-(+)-β-Aminophenethyl alcohol 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
(S)-(+)-2-Phenylglycinol, L-Phenylglycinol, (S)-2-Amino-2-phenylethanol
307570010
307570050
307570250
ACRO307570010EA
1310
CZK
ACRO307570010
ACRO307570050
ACRO307570250
(S)-(+)-β-Aminophenethyl alcohol 98%
(S)-(+)-β-Aminophenethyl alcohol
Vzorec:
C₈H₁₁NO MW: 137.18 Bod tání: 75…79 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00064404 CAS číslo: 20989-17-7 UN: 3263 ADR: 8 III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 75 to 79 °C |
HPLC | ≥97.5 % |
Specific optical rotation | +24.5° to +26.5° (20 °C, 589 nm) (c=6, CH3OH) |